92909
Glyceryl trinonanoate
≥99.0%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trinonanoylglycerol, 1,2,3-Tripelargonoylglycerol, Glycerol trinonanoate, Glycerol tripelargonate, Trinonanoin, Tripelargonin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Pf
8-9 °C
Densité
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C30H56O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-28(31)34-25-27(36-30(33)24-21-18-15-12-9-6-3)26-35-29(32)23-20-17-14-11-8-5-2/h27H,4-26H2,1-3H3
Clé InChI
YRIMSXJXBHUHJT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves