Key Documents
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.44
Numéro Beilstein :
1804221
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439
Densité
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
Clé InChI
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves