927937
Gold nanoparticles
50 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonyme(s) :
AuNP, GdNP, Gold NP
Description
Ni-NTA surface density 1/nm2
Concentration
in water
DO
50
Diam. du cœur
50 nm , coefficient of variance <12%
Diamètre
50 nm
λmax
535 nm
PDI
<0.200
Groupe fonctionnel
Ni-NTA
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2