920363
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
Synonyme(s) :
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Chaîne SMILES
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clé InChI
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable