913022
2-((4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)oxy)ethan-1-amine
≥95%
Synonyme(s) :
Benzyl boronate tag, Bromoethyl boronic acid pinacol ester nuclear tag, Nucleus-targeting probe building block
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable