Principaux documents
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C1613C5H32O2
Poids moléculaire :
321.44
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
Clé InChI
RWBRUCCWZPSBFC-ZEEYMKTLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable