P8129
5β-Pregnan-3α-ol-20-one
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-tetrahydroprogesterone, Pregnanolone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H]C12CCC3C4CCC(C(C)=O)C4(C)CCC3C1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3
Clé InChI
AURFZBICLPNKBZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges