903647
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Synonyme(s) :
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Application
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been