901591
18-Crown-6 solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.944 g/mL
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clé InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.0 °F
Point d'éclair (°C)
-18.88 °C