900669
Poly(ε-caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
6k-6k-6k
Synonyme(s) :
PCL-PEG-PCL, PCL-PEG-PCL triblock copolymer
Forme
powder or chunks
Température de transition
Tm 59-63 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable