86890
Iodure de tétrabutylammonium
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
TBAI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an additive in the synthesis of fused triazole derivatives using palladium catalyst.
- To prepare allyl-PEG-allyl, which is a key intermediate polymer used to synthesize fluorinated amphiphilic copolymers.
- As a catalyst used in the synthesis of ethers.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable