86341
TentaGel™ HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]polyethyleneglycol polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~0.35 mmol/g loading
Taille des particules
~75 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Informations légales
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable