860891
Bromocresol Purple sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Synonyme(s) :
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
Pf
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (coefficient d'extinction)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable