857327
L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
L-Cys(OMe)OMe·HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −36.0°, c = 4% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
182-183 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
Clé InChI
QKWGUPFPCRKKMQ-USPAICOZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable