807036
Silver nanospheres
60 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanospheres
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
Taille moy. des particules
60 nm
λmax
430 nm
Groupe fonctionnel
citrate
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable