Key Documents
798479
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
Synonyme(s) :
Oleic acid-13C18 sodium
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)7=13CH(13CH2)713COONa
Poids moléculaire :
322.31
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98%
Forme
solid
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
Clé InChI
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable