Key Documents
798061
Sigma-Aldrich
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
Synonyme(s) :
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC)C/C=C/C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11(12)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Clé InChI
VOEDRUGFNJEWGQ-VMPITWQZSA-N
Application
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
Notes préparatoires
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable