797391
D131 dye
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Cyano-3-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]-2-propenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
water: insoluble
λmax
425 nm in methanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(/C(C#N)=C/C(C=C1)=CC2=C1N(C3=CC=C(C=C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3)C6C2CCC6)=O
InChI
1S/C35H28N2O2/c36-23-28(35(38)39)20-25-16-19-34-32(22-25)30-12-7-13-33(30)37(34)29-17-14-24(15-18-29)21-31(26-8-3-1-4-9-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-22,30,33H,7,12-13H2,(H,38,39)/b28-20+
Clé InChI
GOTRYMLNXIJMCB-VFCFBJKWSA-N
Description générale
Application
Significant improvement in the conversion efficiency (11.1%) of black-dye-based dye-sensitized solar cells by cosensitization with D131 dye
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.