Key Documents
790982
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CH3I
Poids moléculaire :
142.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solution
Contient
copper as stabilizer
Concentration
2 M in tert-butyl methyl ether
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33 °C - closed cup