Key Documents
652415
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl-13C,d iodide
About This Item
Formule linéaire :
D13CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
42 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C
Densité
2.312 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H][13CH2]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-VVKOMZTBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable