778885
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.0%
Impuretés
≤5% water
Chaîne SMILES
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable