777641
2,3-Diamino-6-chloropyridine
97%
Synonyme(s) :
6-Chloropyridine-2,3-diamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
131-134 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Clé InChI
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable