777420
Lignin-13C from maize
97 atom % 13C, 40 % (w/w)
About This Item
Code UNSPSC :
12352005
Produits recommandés
Description
13C9H10O2, 13C10H12O3, 13C11H14O4
Pureté isotopique
97 atom % 13C
Forme
solid
Concentration
40 % (w/w)
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable