Key Documents
773174
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
97%
Synonyme(s) :
fmoc-N-me-tyr(tbu)-oh
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H31NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D -49.0°, c = 0.5% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
186-191 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H31NO5/c1-29(2,3)35-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(31)32)30(4)28(33)34-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,31,32)/t26-/m0/s1
Clé InChI
WTLSDEYZKFJXFT-SANMLTNESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable