764671
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
132-136 °C
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
Clé InChI
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable