Key Documents
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5FIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable