Key Documents
657123
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodobenzonitrile
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-iodo-4-cyanobenzene, 4-Cyano-2-iodoaniline
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(NH2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
112-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clé InChI
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Hydroamination-double hydroarylation for synthesis of fuzed carbazoles
  • Cycloisomerizations of aromatic homo- and bis-homopropargylic amine / amide intermediates
  • Asymmetric organocatalytic condensation and cycloaddition
  • Regioselective aryl C-H bond functionalization
  • Synthesis of [(triisopropylsilyl)ethynyl]indole derivatives
  • Domino condensation / S-arylation / heterocyclization reactions
Palladium-catalyzed carbonylation of iodoanilines provides ketoamides in the presence of primary and secondary amines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 62, 12051-12051 (2006)