762385
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
Synonyme(s) :
Bipymox
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
Pf
185-190 °C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable