Principaux documents
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6CH7NO2
Poids moléculaire :
143.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99% 13C
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
171 °C - closed cup