491888
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121.00 °C - closed cup