757187
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
177-181 °C
Chaîne SMILES
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable