Principaux documents
756733
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorobis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
Synonyme(s) :
Bis[2′-(amino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20Cl2N2Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.18
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Impuretés
≤15% Tetrahydrofuran
Pf
191-207 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable