Key Documents
756458
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-one-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP), contains hydroquinone and acetic acid as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl vinyl ketone-13C4, Vinyl methyl ketone-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4H6O
Poids moléculaire :
74.06
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Contient
hydroquinone and acetic acid as stabilizer
Point d'ébullition
34 °C/120 mmHg (lit.)
Densité
0.722 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C]([13C]([H])=[13CH2])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F
Point d'éclair (°C)
-7 °C