Key Documents
753521
Sigma-Aldrich
6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3ClF3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
40-45 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cn1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable