Principaux documents
750905
Sigma-Aldrich
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C9H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
69-73 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
Clé InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup