750018
L-Arginine-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
222 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+17
Chaîne SMILES
[15NH2][13C]([15NH][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@](N)([2H])[13C](O)=O)=[15NH].Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-URLWBABPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable