74272
cis-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
Clé InChI
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable