Principaux documents
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrFN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
70-75 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable