739804
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable