Principaux documents
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
Synonyme(s) :
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487
Densité
1.555 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
164.0 °F
Point d'éclair (°C)
73.33 °C