Key Documents
736392
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.588
Pf
23-27 °C
Densité
1.261 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable