101621
3-Chloro-2-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
pb
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter