Principaux documents
735485
Sigma-Aldrich
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
17-42 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable