Key Documents
729558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COC(OH)(CD3)COOCH2CH3
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
Clé InChI
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable