Principaux documents
735299
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
157-162 °C
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
Clé InChI
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable