Key Documents
734489
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
150-155 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable