CDS020020
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10BrN
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Brc1ccc2CCNCc2c1
InChI
1S/C9H10BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
Clé InChI
OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N