Key Documents
733911
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenedianiline-2,2′,6,6′,N,N,N′,N′-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodiphenylmethane-d8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13D8H6N2
Poids moléculaire :
206.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Point d'ébullition
242 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
92-94 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
Clé InChI
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup