Key Documents
730513
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoquinoline
97%
Synonyme(s) :
Isoquinolin-3-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
174-178 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
Clé InChI
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable