730424
N-Butylphthalimide
97%
Synonyme(s) :
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
32-36 °C
Groupe fonctionnel
imide
Chaîne SMILES
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable